Learn More
1,4-Bis[(trimetilsilil)etinil]benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322227 5 g 5 g
11312227 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09709.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 17938-13-5 | C16H22Si2 | 270.522 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17938-13-5
Fórmula molecular C16H22Si2
Peso molecular (g/mol) 270.522
Número MDL MFCD00135433
Clave InChI CMTMWEXUJQSPCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-bis trimethylsilyl ethynyl benzene, 1,4-bis trimethylsilylethynyl benzene, 1,4-bis 2-trimethylsilyl ethynyl benzene, trimethyl-2-4-2-trimethylsilylethynyl phenyl ethynyl silane, trimethyl 2-4-2-trimethylsilyl ethynyl phenyl ethynyl silane, acmc-20ap2w, trimethyl 4-trimethylsilyl ethynyl phenyl ethynyl silane, benzene,1,4-bis 2-trimethylsilyl ethynyl
PubChem CID 522492
Nombre IUPAC trimetil-[2-[4-(2-trimetil sililetinil)fenil]etinilil]silano
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC=C(C=C1)C#C[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]benzene
Punto de fusión 119°C to 121°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2840618
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.53
Porcentaje de pureza 98%