Learn More
1,4-Bis(trimetilsilil)-1,3-butadieno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397306 5 g 5 g
11387306 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09246.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4526-07-2 | C10H18Si2 | 194.42 g/mol
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne is used in Negishi protocol for the synthesis of glycosylated oligo(ethynylene)s. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-bis(trimetilsilil)-1,3-butadieno se utiliza en el protocolo Negishi para la síntesis de oligo(etilenileno)s glicosilados También se utiliza como producto farmacéutico intermediario.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4526-07-2
Fórmula molecular C10H18Si2
Peso molecular (g/mol) 194.42
Número MDL MFCD00009839
Clave InChI LBNVCJHJRYJVPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C#CC#C[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne
Punto de fusión 110°C to 113°C
Cantidad 5 g
Densidad 0.752
Número UN UN1325
Beilstein 1758268
Sinónimo 1,4-bis trimethylsilyl-1,3-butadiyne, 1,4-bis trimethylsilyl butadiyne, 1,4-bis trimethylsilyl buta-1,3-diyne, trimethyl 4-trimethylsilylbuta-1,3-diynyl silane, btmsbd, acmc-1ctvu, bis trimethylsiyl butadiyne, ksc491i6r, bis trimethylsilyl-1,3-butadiyne, bis trimethylsilyl butadiyne
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC trimetil(4-trimetilsililbuta-1,3-diinil)silano
PubChem CID 138279
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.43
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne