Learn More
1,4-bis(trifluorometil)benceno, TRC
Código de producto. 30394865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394865 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30394865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF58874050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene
CAS 433-19-2
Fórmula molecular C8H4F6
Cantidad 50 g
Sinónimo 1,4-Di(trifluoromethyl)benzene, NSC 61992PTF-TFM, p-Bis(trifluoromethyl)benzene, p-Trifluoromethylbenzotrifluoride, p-Xylene hexafluoride, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-Hexafluoro-p-xylene
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H
SMILES FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1,4-bis(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 214.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0217