Learn More
1,4-Bis(trifluorometil)benceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494220 100 g 100 g
11478337 5 g 5 g
11488337 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494220 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18411.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 433-19-2 | C8H4F6 | 214.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 433-19-2
Fórmula molecular C8H4F6
Peso molecular (g/mol) 214.11
Número MDL MFCD00000402
Clave InChI PDCBZHHORLHNCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-bis trifluoromethyl benzene, 1,4-di trifluoromethyl benzene, 1,4-bis trifluoromethyl-benzene, hexafluoro-p-xylene, p-bis trifluoromethyl benzene, benzene, 1,4-bis trifluoromethyl, 1,4-bis-trifluoromethylbenzene, p-trifluoromethylbenzotrifluoride, ptf-tfm, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-p-xylene
PubChem CID 67945
Nombre IUPAC 1,4-bis(trifluorometil)benceno
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene
Punto de fusión -1°C
Densidad 1.381
Punto de ebullición 116°C to 117°C
Temperatura de inflamación 21°C (69°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.379
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 1912445
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.11
Porcentaje de pureza 99%