Learn More
1,4-bis(triclorometil)benceno, TRC
Código de producto. 30331375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30331375 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30331375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1683602.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(trichloromethyl)benzene
CAS 68-36-0
Fórmula molecular C8H4Cl6
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1,4-Bis(trichloromethyl)benzene, 1,4-di(Trichloromethyl)benzene, Bitriben, Chloksil, Chloxil, Chloxyl, Chloxyle, Cloxil, Geksol, Hetol, Hexachloroparaxylol, Hexachloroxylene, Hexichol, Khloxil, NSC 41883, Polytrem, p-Bis(perchloromethyl)benzene, p-Bis(trichloromethyl)benzene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-Hexachloro-p-xylene, ω,ω'-Hexachloro-p-xylene, ω-Hexachloro-p-xylene
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4Cl6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H
SMILES ClC(Cl)(Cl)c1ccc(cc1)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,4-bis(triclorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 312.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.8444