Learn More
1,4-Bis(triclorometil)benceno, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10615592 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10615592 1 g Frasco de vidrio 1 g
10417750 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10615592 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154170010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-36-0
Fórmula molecular C8H4Cl6
Peso molecular (g/mol) 312.82
Número MDL MFCD00000791
Clave InChI OTEKOJQFKOIXMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-bis trichloromethyl benzene, bitriben, chloksil, chloxil, chloxyl, hexichol, khloksil, khloxil, cloxil, hetol
PubChem CID 6233
Nombre IUPAC 1,4-bis(triclorometil)benceno
SMILES ClC(Cl)(Cl)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Bis(trichloromethyl)benzene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 106°C to 110°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 312°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(CCl3)2
Cantidad 1 g
Beilstein 05, 385
Índice Merck 15, 1304
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Viscosidad 2.07 mPa.s (120°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.83
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Bis(trichloromethyl)benzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.