Learn More
1,4-bis(triclorometil)-2,5-diclorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Bis(trichloromethyl)-2,5-dichlorobenzene |
| CAS | 2142-29-2 |
| Fórmula molecular | C8H2Cl8 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,4-Dichloro-2,5-bis(trichloromethyl)-Benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H2Cl8/c9-5-1-3(7(11,12)13)6(10)2-4(5)8(14,15)16/h1-2H |
| SMILES | Clc1cc(c(Cl)cc1C(Cl)(Cl)Cl)C(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 1,4-dicloro-2,5-bis(triclorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 381.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.7665 |