Learn More
1,4-Bis[(tetrahidrofuran-2-il)carbonil]piperazina, Mikromol™
Descripción
1,4-Bis[(tetrahidrofuran-2-il)carbonil]piperazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Bis[(tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine |
| CAS | 547730-06-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,4-Bis[(tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H22 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1,4-Bis[(tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. O (EP), Terazosin Imp. O (EP), Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity O, Terazosin Impurity O |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2O4/c17-13(11-3-1-9-19-11)15-5-7-16(8-6-15)14(18)12-4-2-10-20-12/h11-12H,1-10H2 |
| SMILES | O=C(C1CCCO1)N2CCN(CC2)C(=O)C3CCCO3 |
| Nombre IUPAC | [4-(oxolano-2-carbonil)piperazin-1-il]-(oxolano-2-il)metanona |
| Mostrar más |