Learn More
1,4-bis[(tetrahidro-2-furanil)carbonil]-piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Bis[(tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine |
| CAS | 547730-06-3 |
| Fórmula molecular | C14 H22 N2 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Piperazine, 1,4-bis[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]-, 1,4-Bis[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]piperazine, 1,4-Bis[(tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2O4/c17-13(11-3-1-9-19-11)15-5-7-16(8-6-15)14(18)12-4-2-10-20-12/h11-12H,1-10H2 |
| SMILES | O=C(C1CCCO1)N2CCN(CC2)C(=O)C3CCCO3 |
| Nombre IUPAC | [4-(oxolano-2-carbonil)piperazin-1-il]-(oxolano-2-il)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 282.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.158 |