Learn More
1,4-bis(terc-boc)piperazina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Bis(tert-boc)piperazine-d8 |
| CAS | 1246816-49-8 |
| Fórmula molecular | C14H18D8N2O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,4-Bis(tert-butoxycarbonyl)piperazine-d8, 1,4-(Piperazine-d8)dicarboxylic Acid 1,4-Bis(1,1-dimethylethyl)ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H26N2O4/c1-13(2,3)19-11(17)15-7-9-16(10-8-15)12(18)20-14(4,5)6/h7-10H2,1-6H3/i7D2,8D2,9D2,10D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(C(=O)OC(C)(C)C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=O)OC(C)(C)C)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazina-1,4-dicarboxilato de diterbutilo |
| Peso molecular (g/mol) | 294.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.2395 |