Learn More
1,4-Bis(p-tolylamino)antraceno-9,10-dione, TRC
Código de producto. 30414719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414719 250 mg
30413998 500 mg
30410627 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30414719 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP768855250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128-80-3
Fórmula molecular C28 H22 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 418.49
Sinónimo 1,4-Bis[(4-methylphenyl)amino]-9,10-anthracenedione, 1,4-Bis(4'-methylanilino)anthraquinone, 1,4-Bis(p-tolylamino)anthraquinone, 1,4-Bis-p-toluidino-9,10-anthraquinone, 1,4-Bis[(4-methylphenyl)amino]anthraquinone, 1,4-Di-(4'-toluidino)anthraquinone, 1,4-Di-p-toluidinoanthraquinone, 11091 Green, Ahcoquinone Cyanine Green Base, Alizarine Cyanine Green Base, Alizarine Cyanine Green G Fat Soluble, Alizarine Green G Base, Amaplast Green OZ, Anthraquinone Green G Base, Arlosol Green B, Arlosol Green BS, Arlosol Green BSS, Brown 921, C-Green 10, C.I. 61565, C.I. Disperse Green 6:1, C.I. Solvent Green 3, Ceres Green BB, Cyanine Green G base, D 4, D 4 (dye), D and C Green No. 6, D&C Green 6, DC Green 6, Diaresin Green C, FD and C Green no. 6, Fat Soluble Anthraquinone Green, Fat Soluble Green Anthraquinone, Green 6, Green No. 202, Japan Green 202, KP Plast Green G, Kayaset Green A-B, Macrolex Green 5B, NSC 84207, Nitro Fast Green GB, Nitro Fast Green GSB, Oil Green 530, Oil Green 5602, Oplas Green 533, Organol Fast Green J, Organol Green J, Orient Oil Green 530, Quinazarin green, Quinizarin Green SS, Quinizarine Green Base, Sandoplast Green GSB, Solvent Green 3, Sudan Green 4B, Sumiplast Green G, Toyo Oriental Oil Blue G, Transparent Green 5B, Waxoline Green 6GFW, Waxoline Green G
Nombre IUPAC 1,4-bis(4-metilanilino)antraceno-9,10-dión
SMILES Cc1ccc(Nc2ccc(Nc3ccc(C)cc3)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solvent Green 3
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H22N2O2/c1-17-7-11-19(12-8-17)29-23-15-16-24(30-20-13-9-18(2)10-14-20)26-25(23)27(31)21-5-3-4-6-22(21)28(26)32/h3-16,29-30H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.1681