Learn More
1,4-bis(metilcarboxi)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Bis(Methylcarboxy)piperazine |
| CAS | 5430-78-4 |
| Fórmula molecular | C8 H14 N2 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-[4-(carboxymethyl)piperazin-1-yl]acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14N2O4/c11-7(12)5-9-1-2-10(4-3-9)6-8(13)14/h1-6H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)CN1CCN(CC(=O)O)CC1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(carboximetil)piperazin-1-il]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 202.208 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.095 |