Learn More
1,4-Bis(metilamino)antraquinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11334354 25 g 25 g
11324354 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334354 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00903.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2475-44-7
Fórmula molecular C16H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 266.30
Número MDL MFCD00001198
Clave InChI QOSTVEDABRQTSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo disperse blue 14, 1,4-bis methylamino anthraquinone, resiren blue tb, solvent blue 78, acetate blue b, celliton fast blue b, cibacet blue br, setacyl blue bs, teraprint blue r, 1,4-bis methylamino anthracene-9,10-dione
PubChem CID 17189
Nombre IUPAC 1,4-bis(metilamino)antracieno-9,10-diona
SMILES CNC1=CC=C(NC)C2=C1C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(methylamino)anthraquinone
Punto de fusión ∽215°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 2220693
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.3
Porcentaje de pureza 95%