Learn More
1,4-Bis(metoxidimetilsilil)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene |
| Cantidad | 1 g |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.47 |
| Porcentaje de pureza | 97% |