Learn More
1,4-bis(maleimido)butano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Bis-maleimidobutane |
| CAS | 28537-70-4 |
| Fórmula molecular | C12 H12 N2 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2O4/c15-9-3-4-10(16)13(9)7-1-2-8-14-11(17)5-6-12(14)18/h3-6H,1-2,7-8H2 |
| SMILES | O=C1C=CC(=O)N1CCCCN2C(=O)C=CC2=O |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(2,5-dioxopirrol-1-il)butil]pirrol-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 248.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.0797 |