Learn More
1,4-bis(difenilfosfino)butano, TRC
Código de producto. 30347472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347472 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30347472 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB43037350G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(diphenylphosphino)butane
CAS 7688-25-7
Fórmula molecular C23 H34 N6 O5
Cantidad 50 g
Sinónimo 1,1'-(1,4-Butanediyl)bis[1,1-diphenylphosphine], 1,4-Bis(diphenylphosphanyl)butane, 1,4-Bis(diphenylphosphino)butane, 1,4-Butanediylbis[diphenylphosphine], 1,4-Butylenebis(diphenylphosphine), DPPB, DPPB (catalyst precursor), Tetramethylenebis(diphenylphosphine)
Fórmula InChI InChI=1S/C23H34N6O5/c1-21-7-5-13(26-28-19(24)32)9-12(21)3-4-14-15-6-8-23(34,17(11-30)27-29-20(25)33)22(15,2)10-16(31)18(14)21/h5,7,9,14-16,18,30-31,34H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3,(H3,24,28,32)(H3,25,29,33)/b26-13+,27-17-/t14-,15-,16-,18+,21-,22-,23-/m0/s1
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=C\C(=N\NC(=O)N)\C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)\C(=N/NC(=O)N)\CO
Nombre IUPAC [(E)-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-[(Z)-N-(carbamoilamino)-C-(hidroximetil)carbonimidoil]-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ilideno]amino]urea
Peso molecular (g/mol) 474.553
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.259