Learn More
1,4-Bis(difenilfosfino)butano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10452451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10452451 25 g Frasco de vidrio 25 g
10442451 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10452451 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296460250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
CAS: 7688-25-7 | C28H28P2 | 426.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7688-25-7
Fórmula molecular C28H28P2
Peso molecular (g/mol) 426.48
Número MDL MFCD00003051
Clave InChI BCJVBDBJSMFBRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-bis diphenylphosphino butane, dppb, phosphine, 1,4-butanediylbis diphenyl, 4-diphenylphosphanyl butyl diphenylphosphane, unii-35hp6ltd2d, tetramethylenebis diphenylphosphine, 35hp6ltd2d, 4-diphenylphosphanylbutyl diphenyl phosphane, 1,4-bis-diphenylphosphino butane
PubChem CID 82124
Nombre IUPAC 4-difenilfosfanilbutil(difenil)fosfano
SMILES C(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1, 4-Bis(diphenylphosphino)butane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 130.0°C to 137.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 1254
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.47
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino