Learn More
1,4-bis(Difenilfosfino)butano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424607 1 g 1 g
11434607 5 g 5 g
11444607 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21122.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7688-25-7 | C28H28P2 | 426.48 g/mol
1,4-Bis(diphenylphosphino)butane is used in Suzuki reaction. It plays an essential role as a ligand in palladium(0)-catalyzed acylcyanation of arylacetylenes and deprotection of allyloxycarbamates. It acts as a ligand for alkylations, isomerization reactions and in organometallic chemistry. Further, it is used in Heck reaction, Negishi coupling and Sonogashira coupling. In addition to this, it is useful in organometallic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-bis(difenilfosfino)butano se utiliza en la reacción de Suzuki. Desempeña un papel esencial como ligando en la acilcianación catalizada por paladio(0) de los arilacetilenos y la desprotección de los aliloxicarbamatos. Actúa como ligando para alquilaciones, reacciones de isomerización y en química organometálica. Además, se utiliza en la reacción de Heck, el acoplamiento de Negishi y el acoplamiento de Sonogashira. Además de esto, es útil en química organometálica.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7688-25-7
Fórmula molecular C28H28P2
Peso molecular (g/mol) 426.48
Número MDL MFCD00003051
Clave InChI BCJVBDBJSMFBRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-bis diphenylphosphino butane, dppb, phosphine, 1,4-butanediylbis diphenyl, 4-diphenylphosphanyl butyl diphenylphosphane, unii-35hp6ltd2d, tetramethylenebis diphenylphosphine, 35hp6ltd2d, 4-diphenylphosphanylbutyl diphenyl phosphane, 1,4-bis-diphenylphosphino butane
PubChem CID 82124
Nombre IUPAC 4-difenilfosfanilbutil(difenil)fosfano
SMILES C(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(diphenylphosphino)butane
Punto de fusión 132°C to 136°C
Fórmula lineal (C6H5)2P(CH2)4P(C6H5)2
Cantidad 1 g
Beilstein 706446
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform. Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.48
Porcentaje de pureza 98%