Learn More
1,4-Bis(difluorometil)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429737 1 g 1 g
11439737 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22193.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 369-54-0 | C8H6F4 | 178.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 369-54-0
Fórmula molecular C8H6F4
Peso molecular (g/mol) 178.13
Número MDL MFCD01320708
Clave InChI VWKMZVCSRVFUGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-bis difluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrafluoro-p-xylene, acmc-1cr71, 1,4-bis-difluoromethyl-benzene, a,a,a',a'-tetrafluoro-p-xylene, benzene,1,4-bis difluoromethyl, benzene, 1,4-bis difluoromethyl, 1,4-bis bis fluoranyl methyl benzene, alpha,alpha,alpha,alpha-tetrafluoro-p-xylene
PubChem CID 2734031
Nombre IUPAC 1,4-bis(difluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)F)C(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(difluoromethyl)benzene
Densidad 1.312
Punto de ebullición 83°C to 84°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.13
Porcentaje de pureza 98%