Learn More
1,4-Bis(clorometil)-2,5-dimetoxibenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10466862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10466862 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10466862 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RJC03902DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Bis(chloromethyl)-2, 5-dimethoxybenzene
CAS 3752-97-4
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H12Cl2O2
Fórmula lineal (CH2Cl)2C6H2(OCH3)2
Número MDL MFCD00018881
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,4-bis chloromethyl-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-bis chloromethyl-1,4-dimethoxybenzene, benzene, 1,4-bis chloromethyl-2,5-dimethoxy, 1,4-bis chlormethyl-2,5-dimethoxybenzene, 1,4-bis-chlormethyl-2,5-dimethoxybenzene
Clave InChI GEUWDCJVDLHSNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1CCl)OC)CCl
Nombre IUPAC 1,4-bis(clorometil)-2,5-dimetoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 235.104
PubChem CID 77357
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.11
Porcentaje de pureza 97%