Learn More
1,4-bis(7-cloroquinolin-4-il)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-bis(7-Chloroquinolin-4-yl)piperazine |
| CAS | 31502-87-1 |
| Fórmula molecular | C22H18Cl2N4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4,4'-(1,4-Piperazinediyl)bis[7-chloroquinoline] |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H18Cl2N4/c23-15-1-3-17-19(13-15)25-7-5-21(17)27-9-11-28(12-10-27)22-6-8-26-20-14-16(24)2-4-18(20)22/h1-8,13-14H,9-12H2 |
| SMILES | C1=CC2=C(C=C1Cl)N=CC=C2N3CCN(CC3)C4=CC=NC5=C4C=CC(=C5)Cl |
| Nombre IUPAC | 7-cloro-4-[4-(7-cloroquinolin-4-il)piperazin-1-il]quinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 409.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.0909 |