Learn More
1,4-Bis(5-feniloxazol-2-il)benceno, + 98 %
Código de producto. 11439433
Cambia vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Dimensione della confezione:
25 g
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
11439433 25 g 25 g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11439433 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12321.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis (5-phenyloxazol-2-yl)benzene
CAS 1806-34-4
Punto de fusión 241°C to 243°C
Fórmula molecular C24H16N2O2
Número MDL MFCD00005309
Cantidad 25 g
Beilstein 325741
Sinónimo popop, 1,4-bis 5-phenyloxazol-2-yl benzene, oxazole, 2,2'-1,4-phenylene bis 5-phenyl, p-bis 5-phenyloxazol-2-yl benzene, 2,2'-p-phenylenebis 5-phenyloxazole, 1,4-bis 5-phenyl-2-oxazolyl benzene, 5-phenyl-2-4-5-phenyl-1,3-oxazol-2-yl phenyl-1,3-oxazole, 1,4-di 5-phenyl-2-oxazolyl benzene, 1,4-bis 2-5-phenyloxazolyl benzene, oxazole, 2,2'-p-phenylenebis 5-phenyl
Clave InChI MASVCBBIUQRUKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(O2)C3=CC=C(C=C3)C4=NC=C(O4)C5=CC=CC=C5
Nombre IUPAC 5-fenil-2-[4-(5-fenil-1,3-oxazol-2-il)fenil]-1,3-oxazol
Peso molecular (g/mol) 364.404
PubChem CID 15732
ChEBI CHEBI:52236
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.41
Porcentaje de pureza ≥98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.