Learn More
1,4-bis[(4-clorofenil)fenilmetil]piperazina, Mikromol™
Descripción
1,4-bis[(4-clorofenil)fenilmetil]piperazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Bis[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine |
| CAS | 346451-15-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,4-Bis[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C30 H28 Cl2 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Cetirizine Dihydrochloride Imp. D (EP), Cetirizine Imp. D (EP), Meclozine Hydrochloride Imp. F (EP), Meclozine Imp. F (EP), 1,4-Bis[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, 1,4-Bis(4-chlorobenzhydryl)piperazine, Buclizine Hydrochloride Imp. A (BP), Cetirizine Dihydrochloride Impurity D, Meclozine Dihydrochloride Impurity F, Cetirizine Impurity D, Meclozine Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H28Cl2N2/c31-27-15-11-25(12-16-27)29(23-7-3-1-4-8-23)33-19-21-34(22-20-33)30(24-9-5-2-6-10-24)26-13-17-28(32)18-14-26/h1-18,29-30H,19-22H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C(N2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | 1,4-bis[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazina |
| Mostrar más |