Learn More
1,4-bis(3-clorofenil)-piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Bis(3-chlorophenyl)-piperazine |
| CAS | 79975-63-6 |
| Fórmula molecular | C16 H16 Cl2 N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,4-Bis-3-chlorophenylpiperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16Cl2N2/c17-13-3-1-5-15(11-13)19-7-9-20(10-8-19)16-6-2-4-14(18)12-16/h1-6,11-12H,7-10H2 |
| SMILES | Clc1cccc(c1)N2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3 |
| Nombre IUPAC | 1,4-bis(3-clorofenil)piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 307.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.0691 |