Learn More
1,4-Bis(3-aminopropil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11303206 25 g 25 g
11313206 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12508.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7209-38-3 | C10H24N4 | 200.33 g/mol
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine was used to functionalize natural montmorillonite (M) and synthetic kanemite (K)1.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó la 1,4-bis(3-aminopropil)piperazina para funcionalizar la montmorillonita natural (M) y la canemita sintética (K)1.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7209-38-3
Fórmula molecular C10H24N4
Peso molecular (g/mol) 200.33
Número MDL MFCD00006161
Clave InChI XUSNPFGLKGCWGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-bis 3-aminopropyl piperazine, 1,4-piperazinedipropanamine, 3,3'-piperazine-1,4-diyl bis propan-1-amine, bis aminopropyl piperazine, n,n'-bis 3-aminopropyl piperazine, unii-7gvx6c734b, bapp, ccris 8915, 1,4-di 3-aminopropyl piperazine, 3,3'-piperazine-1,4-diyldipropan-1-amine
PubChem CID 81629
Nombre IUPAC 3-[4-(3-aminopropil)piperazin-1-il]propan-1-amina
SMILES C1CN(CCN1CCCN)CCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Punto de fusión 14°C
Punto de ebullición 150°C to 152°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 162°C (323°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 111747
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.33
Porcentaje de pureza 98%