Learn More
1,4-Bis[3,4-dihidro-2(1H)-quinolinon-7-oxi]butano, TRC
Código de producto. 30136012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136012 250 mg 250 miligramos
17959004 100 mg 100 miligramos
17909004 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136012 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB426500250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 882880-12-8
Fórmula molecular C22 H24 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 380.44
Sinónimo 2(1H)-Quinolinone, 7,7'-[1,4-butanediylbis(oxy)]bis[3,4-dihydro-, ,7'-[1,4-Butanediylbis(oxy)]bis[3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone], 1,4-Bis(3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone-7-oxy)butane
Nombre IUPAC 7-[4-[(2-oxo-3,4-dihidro-1H-quinolina-7-il)oxi]butoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolina-2-una
SMILES O=C1CCc2ccc(OCCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)cc2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-bis[3,4-dihydro-2(1H)-quinolinon-7-oxy]butane
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24N2O4/c25-21-9-5-15-3-7-17(13-19(15)23-21)27-11-1-2-12-28-18-8-4-16-6-10-22(26)24-20(16)14-18/h3-4,7-8,13-14H,1-2,5-6,9-12H2,(H,23,25)(H,24,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.1736