Learn More
1,4-Bis(3-(2-(trifluorometil)-10H-fenotiazin-10-il)propil)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10,10'-[Piperazine-1,4-diylbis(propane-3,1-diyl)]bis[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine] |
| CAS | 2376-89-8 |
| Fórmula molecular | C36 H34 F6 N4 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 10,10'-[Piperazine-1,4-diylbis(propane-3,1-diyl)]bis[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine], Fluphenazine Dihydrochloride Imp. D (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H34F6N4S2/c37-35(38,39)25-11-13-33-29(23-25)45(27-7-1-3-9-31(27)47-33)17-5-15-43-19-21-44(22-20-43)16-6-18-46-28-8-2-4-10-32(28)48-34-14-12-26(24-30(34)46)36(40,41)42/h1-4,7-14,23-24H,5-6,15-22H2 |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCN(CCCN5c6ccccc6Sc7ccc(cc57)C(F)(F)F)CC4)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(trifluorometil)-10-[3-[4-[3-[2-(trifluorometil)fenotiazin-10-il]propil]piperazin-1-il]propil]fenotiazina |
| Peso molecular (g/mol) | 700.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 700.2129 |