Learn More
1,4-Bis(2-hidroxiisopropil)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447004 1 g 1 g
11457004 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447004 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21472.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2948-46-1 | C12H18O2 | 194.274 g/mol
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-bis(2-hidroxiisopropil)benceno se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (2,1 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2948-46-1
Fórmula molecular C12H18O2
Peso molecular (g/mol) 194.274
Número MDL MFCD00009827
Clave InChI LEARFTRDZQQTDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-bis 2-hydroxy-2-propyl benzene, 1,4-bis 1-methyl-1-hydroxyethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetramethyl-1,4-benzenedimethanol, unii-g785drb5xh, p-bis 2-hydroxyisopropyl benzene, 1,4-bis 2-hydroxyisopropyl benzene, p-bis alpha-hydroxyisopropyl benzene, g785drb5xh, alpha,alpha'-dihydroxy-p-diisopropylbenzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetramethyl-p-xylylenediol
PubChem CID 18062
Nombre IUPAC 2-[4-(2-hidroxipropan-2-il)fenil]propan-2-ol
SMILES CC(C)(C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Punto de fusión 142°C to 146°C
Punto de ebullición 167°C to 168°C (12 mmHg)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly Soluble in water (2.1g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.28
Porcentaje de pureza 97%