Learn More
1,4-bis(2-Hidroxihexafluoroisopropil)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439746 10 g 10 g
11349246 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20259.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1992-15-0 | Molecular Formula: C12H6F12O2 | Molecular Weight: 410.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1992-15-0
Fórmula molecular C12H6F12O2
Peso molecular (g/mol) 410.16
Número MDL MFCD00042091
Clave InChI YTJDSANDEZLYOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-bis hexafluoro-alpha-hydroxyisopropyl benzene, 2,2'-1,4-phenylene bis 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol, 1,4-bis 2-hydroxyhexafluoroisopropyl benzene, 1,4-bis perfluoro 2-hydroxyprop-2-yl benzene, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-4-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl phenyl propan-2-ol, 1,4-bis 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrakis trifluoromethyl-1,4-benzenedimethanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethy l phenyl propan-2-ol, 2,2'-p-phenylene bis 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, 1,4-bis 2-hydroxyhexafluoro-2-propyl benzene
PubChem CID 631065
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropiano-2-il)fenil]propan-2-ol
SMILES OC(C1=CC=C(C=C1)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Punto de fusión 92°C to 95°C
Punto de ebullición 100°C (20 mmHg)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.16
Porcentaje de pureza 98%