Learn More
1,4-Bis(2-hidroxietil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481188 5 g 5 g
15491188 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15481188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55063.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 122-96-3 | C8H18N2O2 | 174.244 g/mol
It is applied for desulfurization, decarburization extraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en los procesos de desulfuración y extracción por descarburación.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Mantener alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-96-3
Fórmula molecular C8H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 174.244
Número MDL MFCD00006157
Clave InChI VARKIGWTYBUWNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-piperazinediethanol, 2,2'-piperazine-1,4-diyl diethanol, 1,4-bis 2-hydroxyethyl piperazine, n,n'-bis 2-hydroxyethyl piperazine, 1,4-di 2-hydroxyethyl piperazine, n,n'-dihydroxyethylpiperazine, n,n'-di 2-hydroxyethyl piperazine, unii-eq349pkx8y, piperazine, n,n'-bis 2-hydroxyethyl, 1,4-bis beta-hydroxyethyl piperazine
PubChem CID 67151
Nombre IUPAC 2-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]etanol
SMILES C1CN(CCN1CCO)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine
Punto de fusión 133°C to 136°C
Punto de ebullición 215°C to 220°C (50 mmHg)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.24
Porcentaje de pureza 99%