Learn More
1,4-bis(2-cianoestiril)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Bis(2-cyanostyryl)benzene |
| CAS | 13001-39-3 |
| Fórmula molecular | C24H16N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Fluorescent Agent ER, ER 1, 2,2'-(1,4-Phenylenebis(ethene-2,1-diyl))dibenzonitrile, 2,2'-(1,4-Phenylenedi-2,1-ethenediyl)bis[benzonitrile], 1,4-Bis(2-cyanostyryl)benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H16N2/c25-17-23-7-3-1-5-21(23)15-13-19-9-11-20(12-10-19)14-16-22-6-2-4-8-24(22)18-26/h1-16H/b15-13+,16-14+ |
| SMILES | N#Cc1ccccc1\C=C\c2ccc(\C=C\c3ccccc3C#N)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[(E)-2-[4-[(E)-2-(2-cianofenil)etenil]fenil]etenil]benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 332.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.1313 |