Learn More
1,4-bis(2,3,4-trimetoxibencil)piperazina, Mikromol™
Código de producto. 30463658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463658 4 x 25 mg 100 miligramos
30050877 100 mg 100 miligramos
30051200 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463658 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0539.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,4-bis(2,3,4-trimetoxibencil)piperazina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine
CAS 1257-19-8
Nombres de analitos o componentes 1,4-Bis(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H34 N2 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Trimetazidine Dihydrochloride Imp. B (EP), Trimetazidine Imp. B (EP), 1,4-Bis(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine, Trimetazidine Dihydrochloride Impurity B, Trimetazidine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34N2O6/c1-27-19-9-7-17(21(29-3)23(19)31-5)15-25-11-13-26(14-12-25)16-18-8-10-20(28-2)24(32-6)22(18)30-4/h7-10H,11-16H2,1-6H3
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc(CN2CCN(Cc3ccc(OC)c(OC)c3OC)CC2)c(OC)c1OC
Nombre IUPAC 1,4-bis[(2,3,4-trimetoxifenil)metil]piperazina
Peso molecular (g/mol) 446.54
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.2417 g/mol