Learn More
1,4-bis(2,3,4-trimetoxibencil)piperazina, Mikromol™
Descripción
1,4-bis(2,3,4-trimetoxibencil)piperazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Bis(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine |
| CAS | 1257-19-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,4-Bis(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H34 N2 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Trimetazidine Dihydrochloride Imp. B (EP), Trimetazidine Imp. B (EP), 1,4-Bis(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine, Trimetazidine Dihydrochloride Impurity B, Trimetazidine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H34N2O6/c1-27-19-9-7-17(21(29-3)23(19)31-5)15-25-11-13-26(14-12-25)16-18-8-10-20(28-2)24(32-6)22(18)30-4/h7-10H,11-16H2,1-6H3 |
| SMILES | COc1ccc(CN2CCN(Cc3ccc(OC)c(OC)c3OC)CC2)c(OC)c1OC |
| Nombre IUPAC | 1,4-bis[(2,3,4-trimetoxifenil)metil]piperazina |
| Mostrar más |