Learn More
1,4-bis[(1S)-1-(4-metoxifenil)etil]-2,5-piperazindiona-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Bis[(1S)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-2,5-piperazinedione-d4 |
| CAS | 1246496-54-7 |
| Fórmula molecular | C8 H17 N O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17NO5/c9-6-4(11)1-2-14-8(6)7(13)5(12)3-10/h4-8,10-13H,1-3,9H2/t4?,5-,6?,7?,8?/m1/s1 |
| SMILES | NC1C(O)CCOC1C(O)[C@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | (2R)-1-(3-amino-4-hidroxioxan-2-il)propano-1,2,3-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 207.224 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.111 |