Learn More
1,4'-bipiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Piperidinopiperidine |
| CAS | 4897-50-1 |
| Fórmula molecular | C10 H20 N2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,4'-Bipiperidine, 1-(4-Piperidyl)piperidine, 1-(Piperidin-4-yl)piperidine, 4-(1-Piperidino)piperidine, 4-(1-Piperidinyl)piperidine, 4-Piperidinopiperidine, [1,4']Bipiperidinyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20N2/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10/h10-11H,1-9H2 |
| SMILES | C1CCN(CC1)C2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-piperidin-4-ilpiperidina |
| Peso molecular (g/mol) | 168.279 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.1626 |