Learn More
1,4'-Bipiperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479507 1 g 1 g
11489507 5 g 5 g
11499507 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22028.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4897-50-1 | C10H20N2 | 168.284 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4897-50-1
Fórmula molecular C10H20N2
Peso molecular (g/mol) 168.284
Número MDL MFCD00006475
Clave InChI QDVBKXJMLILLLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-piperidinopiperidine, 1,4'-bipiperidine, 4-piperidino-piperidine, 1,4'-bipiperidyl, 4-1-piperidinyl piperidine, 1,4' bipiperidinyl, 4-piperidin-1-yl piperidine, 1,4-bipiperidine, 1-piperidin-4-yl piperidine, 4-piperidin-1-ylpiperidine
PubChem CID 78607
ChEBI CHEBI:40117
Nombre IUPAC 1-piperidin-4-ilpiperidina
SMILES C1CCN(CC1)C2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4'-Bipiperidine
Punto de fusión 66°C to 70°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.28
Porcentaje de pureza 99%