Learn More
1,4'-bipiperidina (4-piperidinopiperidina), Mikromol™
Descripción
1,4'-bipiperidina (4-piperidinopiperidina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Piperidinopiperidine |
| CAS | 4897-50-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Piperidinopiperidine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H20 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1,4'-Bipiperidine, 1-(4-Piperidyl)piperidine, 1-(Piperidin-4-yl)piperidine, 4-(1-Piperidino)piperidine, 4-(1-Piperidinyl)piperidine, [1,4']Bipiperidinyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20N2/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10/h10-11H,1-9H2 |
| SMILES | C1CCN(CC1)C2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-piperidil)piperidina |
| Mostrar más |