Learn More
Diclorhidrato de [1,4'-bipiperidina]-4'-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide Dihydrochloride |
| CAS | 83732-56-3 |
| Fórmula molecular | C11H21N3O . 2HCl |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide Hydrochloride (1:2) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21N3O.2ClH/c12-10(15)11(4-6-13-7-5-11)14-8-2-1-3-9-14;;/h13H,1-9H2,(H2,12,15);2*1H |
| SMILES | NC(=O)C1(CCNCC1)N2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-piperidin-1-ilpiperidina-4-carboxamida; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 284.22 |