Learn More
1,4'-bipiperidina-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4'-Bipiperidine-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10 |
| CAS | 718613-20-8 |
| Fórmula molecular | C10H10D10N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20N2/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10/h10-11H,1-9H2/i1D2,2D2,3D2,8D2,9D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(C2CCNCC2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuterio-1-piperidin-4-ilpiperidina |
| Peso molecular (g/mol) | 178.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.2254 |