Learn More
Éster 12-etil-9,11-dihidro-8-metil-9-oxo-7-(1-oxopropil)indolizino[1,2-b]quinolin-2-ílico del ácido [1,4'-bipiperidina]-1'-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic Acid 12-ethyl-9,11-dihydro-8-methyl-9-oxo-7-(1-oxopropyl)indolizino[1,2-b]quinolin-2-yl Ester |
| CAS | 176515-52-9 |
| Fórmula molecular | C32H38N4O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | [1,4'-Bipiperidine]-1'-carboxylic acid, 12-ethyl-9,11-dihydro-8-methyl-9-oxo-7-(1-oxopropyl)indolizino[1,2-b]quinolin-2-yl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H38N4O4/c1-4-23-25-17-22(40-32(39)35-15-11-21(12-16-35)34-13-7-6-8-14-34)9-10-27(25)33-30-26(23)19-36-28(30)18-24(29(37)5-2)20(3)31(36)38/h9-10,17-18,21H,4-8,11-16,19H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(=O)C1=C(C)C(=O)N2Cc3c(CC)c4cc(OC(=O)N5CCC(CC5)N6CCCCC6)ccc4nc3C2=C1 |
| Nombre IUPAC | (12-etil-8-metil-9-oxo-7-propanoil-11H-indolizino[1,2-b]quinolin-2-il) 4-piperidin-1-ilpiperidina-1-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 542.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 542.2893 |