Learn More
Éster terc-butílico del ácido [1,4'-bipiperidina]-1'-carbonil-d10-1'-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [1,4'-Bipiperidine]-1'-carbonyl-d10-1'-carboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 718613-18-4 |
| Fórmula molecular | C15H18D10N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | [1,4'-Bipiperidine-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10]-1'-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H28N2O2/c1-15(2,3)19-14(18)17-11-7-13(8-12-17)16-9-5-4-6-10-16/h13H,4-12H2,1-3H3/i4D2,5D2,6D2,9D2,10D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(C2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 4-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriopiperidin-1-il)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 278.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.2778 |