Learn More
1-(4-bencilfenil)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Benzylphenyl)ethanone |
| CAS | 782-92-3 |
| Fórmula molecular | C15H14O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4'-Benzyl-acetophenone, 1-[4-(Phenylmethyl)phenyl]ethanone, (4-Benzylphenyl)(methyl)methanone, 4-Acetyldiphenylmethane, 4'-Benzylacetophenone, NSC 87372 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O/c1-12(16)15-9-7-14(8-10-15)11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(Cc2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-bencilfenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 210.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.1045 |