Learn More
1-[4-(Benciloxi)fenil]-2-[(N-bencil-N-metil)amino]-1-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-(Benzyloxy)phenyl]-2-[(N-benzyl-N-methyl)amino]-1-propanone |
| CAS | 1797982-43-4 |
| Fórmula molecular | C24H25NO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-[4-(Benzyloxy)phenyl]-2-[(N-benzyl-N-methyl)amino]-1-propanone, 1-[4-(Phenylmethoxy)phenyl]-2-[(N-phenyl-N-methyl)methylamino]-1-propanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H25NO2/c1-19(25(2)17-20-9-5-3-6-10-20)24(26)22-13-15-23(16-14-22)27-18-21-11-7-4-8-12-21/h3-16,19H,17-18H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(C(N(C)CC1=CC=CC=C1)C)C2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C2 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(fenilmetoxi)fenil]-2-[(N-fenil-N-metil)metilamino]-1-propanona |
| Peso molecular (g/mol) | 359.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.19 |