Learn More
1-(4-(Benciloxi)fenil)-2-bromoetanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-(Benzyloxy)phenyl)-2-bromoethanone |
| CAS | 4254-67-5 |
| Fórmula molecular | C15 H13 Br O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-(Benzyloxy)-4-(bromoacetyl)benzene, 1-[4-(Benzyloxy)phenyl]-2-bromoethanone, 2-Bromo-1-(4-benzyloxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-[4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 2-Bromo-4'-(benzyloxy)acetophenone, 4-(Benzyloxy)phenacyl Bromide, 4'-(Benzyloxy)-alpha-bromoacetophenone, 4'-Benzyloxy-2-bromoacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13BrO2/c16-10-15(17)13-6-8-14(9-7-13)18-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2 |
| SMILES | BrCC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-(4-fenilmetoxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 305.166 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.01 |