Learn More
1-(4-(Benciloxi)-3-nitrofenil)-2-bromoetanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Benzyloxy-3-nitrophenyl)-2-bromoethanone |
| CAS | 43229-01-2 |
| Fórmula molecular | C15 H12 Br N O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-1-[3-nitro-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 1-(Benzyloxy)-2-nitro-4-(2-bromoacetyl)benzene, 2-Bromo-1-(3-nitro-4-benzyloxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-Benzyloxy-3'-nitroacetophenone, 4'-(Benzyloxy)-2-bromo-3'-nitroacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12BrNO4/c16-9-14(18)12-6-7-15(13(8-12)17(19)20)21-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-8H,9-10H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-(3-nitro-4-fenilmetoxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 350.1641 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.995 |