Learn More
1-(4-Benciloxi-3-nitrofenil)-2-bromoetanona, Mikromol™
Descripción
1-(4-Benciloxi-3-nitrofenil)-2-bromoetanona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Benzyloxy-3-nitrophenyl)-2-bromoethanone |
| CAS | 43229-01-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(4-Benzyloxy-3-nitrophenyl)-2-bromoethanone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H12 Br N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Fenticonazole Sulfoxide, 2-Bromo-1-[3-nitro-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 1-(Benzyloxy)-2-nitro-4-(2-bromoacetyl)benzene, 2-Bromo-1-(3-nitro-4-benzyloxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-Benzyloxy-3'-nitroacetophenone, 4'-(Benzyloxy)-2-bromo-3'-nitroacetophenone |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)CBr |
| Peso molecular (g/mol) | 350.17 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |