Learn More
1-(4-Benciloxi-3-metoxifenil)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)ethanone |
| CAS | 1835-11-6 |
| Fórmula molecular | C16H16O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-[3-Methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 4'-(Benzyloxy)-3'-methoxy-acetophenone, Acetovanillone benzyl ether, NSC 201234 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16O3/c1-12(17)14-8-9-15(16(10-14)18-2)19-11-13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,11H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-(3-metoxi-4-fenilmetoxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 256.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.1099 |