Learn More
1-(4-Benciloxi-3-metoxifenil)etanona, TRC
Código de producto. 30345716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345716 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30345716 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB286545500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)ethanone
CAS 1835-11-6
Fórmula molecular C16H16O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-[3-Methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 4'-(Benzyloxy)-3'-methoxy-acetophenone, Acetovanillone benzyl ether, NSC 201234
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O3/c1-12(17)14-8-9-15(16(10-14)18-2)19-11-13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,11H2,1-2H3
SMILES COc1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)C
Nombre IUPAC 1-(3-metoxi-4-fenilmetoxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 256.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1099