Learn More
1-(4-Benciloxi-3-clorofenil)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Benzyloxy-3-chlorophenyl)piperazine |
| CAS | 800371-67-9 |
| Fórmula molecular | C17H19ClN2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-[3-Chloro-4-(phenylmethoxy)phenyl]-piperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19ClN2O/c18-16-12-15(20-10-8-19-9-11-20)6-7-17(16)21-13-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,12,19H,8-11,13H2 |
| SMILES | Clc1cc(ccc1OCc2ccccc2)N3CCNCC3 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-cloro-4-fenilmetoxifenil)piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 302.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.1186 |