Learn More
1,4-benzoquinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10638463 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 Kg
5 Kg
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10638463 100 g Frasco de plástico 100 g
10569790 500 g Frasco de plástico 500 GR
10477090 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10073713 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
11944871 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10638463 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105631000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
1, 4-benzoquinona, 99 %, C6H4O2, número CAS-106-51-4, 1,4-benzoquina, 1,4-benzoquinona, 2,5-ciclohexadieno-1,4-diona, benzoquinona, quinona, ciclohexadienediona, para-quinona, p-benzoquinona, p-quinona, quinona, 1 kg, 98,5 % mín. (yodometría), 07,609, 100,0, CHEBI:16509, amarillo a verde, 1,3100 g/ml
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-51-4
Fórmula molecular C6H4O2
Peso molecular (g/mol) 108.1
Número MDL MFCD00001591
Clave InChI AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-benzoquinone, benzoquinone, quinone, 1,4-benzoquinone, p-quinone, chinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, cyclohexadienedione, para-quinone, 1,4-benzoquine
PubChem CID 4650
ChEBI CHEBI:16509
Nombre IUPAC Ciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES C1=CC(=O)C=CC1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1, 4-Benzoquinone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 112°C to 116°C
Color Amarillo a verde
Densidad 1.3100g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H4(=O)2
Cantidad 100 g
Beilstein 07,609
Fieser 01,49; 07,55
Índice Merck 15,8191
Gravedad específica 1.31
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,4-Benzoquinone
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Quinone